Learn More
Vasos de precipitados de PMP de estilo Griffin Azlon™
Código de producto. 15354921
Click to view available options
Capacidad (métrico):
25 ml
50 ml
100 ml
250 ml
400 mL
1000 ml
2000 ml
Tamaño de la unidad:
12 PCS
paquete de 12
paquete de 6
Código de producto. 15354921
Marca: Azlon BDD312P
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Fabricados a partir de PMP para ofrecer una claridad excepcional y buena resistencia química. Los vasos de precipitados de PMP esterilizables en autoclave de estilo Griffin Azlon™ son una excelente solución para su uso en laboratorios de microbiología, el cultivo de tejidos o en entornos donde se requiere esterilidad.
  • Forma de vaso de precipitados tradicional 
  • Alternativa económica, duradera y de perfil bajo a los vasos de precipitados
  • Ideales para uso general de laboratorio
  • El material de PMP: visibilidad transparente del vidrio y buena resistencia química
  • Esterilizables en autoclave a 121 °C , temperatura máxima de 150 °C 
  • Las graduaciones están impresas de manera clara en una tinta azul o roja indeleble y resistente a disolventes
  • Cumple con ISO 7056.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Diámetro exterior (métrico) 35 mm
Capacidad (métrico) 25 ml
Material PMP
Altura (métrico) 50 mm
Cantidad 12/paquete
Tipo Vaso de precipitados
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Graduated Sí
Certificaciones/conformidad ISO 7056