Learn More
Vasos de precipitados Griffin de perfil bajo de plástico Azlon™
Código de producto. 15304931
Change view
Click to view available options
:
Capacidad: 500 ml
Código de producto.
15304931 Capacidad: 500 ml
1 options
Código de producto. 15304931
Marca: Azlon BDD336P
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Ideal para uso general de laboratorio
Ideal for general laboratory use
Vasos de precipitados, perfil bajo, graduaciones impresas, de PMP (TPX). Los vasos de precipitados Azlon combinan una gran relación calidad-precio con durabilidad, además de una serie de características útiles. De diseño similar al de los vasos de precipitados de vidrio tradicionales, están fabricados con polipropileno resistente a productos químicos y polimetilpenteno transparente (TPX). Los vasos de precipitados de plástico Azlon son la alternativa ideal a los vasos de precipitados de vidrio en cuando el uso de vidrio no resulta práctico, está restringido o prohibido - por ejemplo, aplicaciones industriales, en escuelas o en la producción de alimentos. Los vasos de precipitados Azlon están fabricados conforme a los estrictos estándares ISO 7056* y están impresos de forma indeleble con graduaciones en azul o rojo nítidas y fáciles de leer, códigos de reciclaje SPI y temperatura máxima segura utilizable. Los vasos de precipitados de polipropileno y polimetilpenteno (TPX) son esterilizables en autoclave a 121 °C, por lo que son adecuados para su uso en laboratorios de microbiología, cultivo de tejidos o entornos donde se requiere esterilidad. Los nuevos vasos de precipitados de perfil bajo, al igual que nuestro exclusivo diseño clásico, son muy estables en una mesa. Todos los vasos de precipitados Azlon se suministran en paquetes envueltos en plástico para mayor comodidad. * Algunos tamaños son complementarios a ISO7056 (donde se indica).
  • Cumple con ISO 7056.
  • Forma tradicional de vaso de precipitados
  • Material de PMP - buena resistencia química
  • Pueden soportar temperaturas de hasta 150 °C y, por lo tanto, son esterilizables en autoclave
  • Las graduaciones están impresas de manera clara en una tinta indeleble y resistente a disolventes
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Color Translúcido
Diámetro exterior (métrico) 87 mm
Diámetro del área superior (métrico) 87 mm
Capacidad (métrico) 500 ml
Material PMP
Para utilizar con (aplicación) Ideal para uso general de laboratorio
Altura (métrico) 117 mm
Incrementos 50 ml
Cantidad 6/paq.
Temperatura máx. de funcionamiento (métrico) 150 °C
Tipo Vaso de precipitados Griffin
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Graduated Sí
Certificaciones/conformidad ISO 7056
Scale Escala impresa
Modelo Griffin