Learn More
Barra agitadora magnética con pivote de giro Azlon™
Código de producto. 10738795
Change view
Click to view available options
Longitud (métrico):
8 mm
12mm
15 mm
20 mm
25 mm
30 mm
35 mm
40 mm
45 mm
50 mm
60 mm
70 mm
Diámetro (métrico):
3 mm
4,5mm
0.23 pulg.
6
6 mm
8 mm
9,5mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 2
Código de producto. Longitud (métrico) Diámetro (métrico) unitSize
10738795 8 mm 3 mm paquete de 2
10648195 12mm 4,5mm paquete de 2
10298094 15 mm 4,5mm paquete de 2
10585105 20 mm 6 paquete de 2
10135374 25 mm 6 mm paquete de 2
10729175 30 mm 0.23 pulg. paquete de 2
10636855 45 mm 8 mm paquete de 2
10431235 40 mm 8 mm paquete de 2
10145374 35 mm 6 mm paquete de 2
10788995 50 mm 8 mm paquete de 2
10431425 60 mm - paquete de 2
10564345 70 mm 9,5mm paquete de 2
12 options
Código de producto. 10738795
Marca: Azlon SWN500
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Fabricada con PTFE magnético. La barra agitadora con anillo pivotante Azlon™ incluye un anillo pivotante central que garantiza una centrifugación eficiente incluso en bases curvadas o irregulares.
  • Fabricada con PTFE magnético
  • El anillo de pivote central garantiza un giro eficaz incluso sobre bases curvas o irregulares
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Esterilizables en autoclave Autoclavable
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 0.31 pulg L
Longitud (imperial) 0.31 pulg
Recubrimiento PTFE
Diámetro (métrico) 3 mm
Longitud (métrico) 8 mm
Material Imán
Cantidad 2/paq.
Forma Pivot ring
Tipo Barra agitadora