Learn More
Controlador de pipeteado Azlon™
Click to view available options
Color:
Azul
Blanco
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
Pipeteador con nivel controlado con pulgar para un vacío preciso y sencillo. El pipeteador Azlon™ utiliza un novedoso conjunto de válvula de caucho de silicona y PTFE para permitir un control preciso del llenado y vaciado de la pipeta.
- Un novedoso conjunto de válvula de caucho de PTFE y silicona controla el vacío creado con tan solo apretar la exclusiva perilla de caucho
- Con tan solo mover la palanca para pulgar, se pueden cargar y vaciar con facilidad pipetas de 0,1 ml hasta 100 ml puede llenarse y vaciarse de forma fácil y precisa
- Las pipetas de soplado se accionan mediante la presión de la pequeña bola accionada con el pulgar
- Un filtro de membrana de PTFE sustituible garantiza que no se aspira ningún líquido accidentalmente en la unidad (2 suministrado)
- El filtro y el cono que soporta la pipeta se pueden esterilizar en autoclave
Especificaciones
Especificaciones
| Material | PVDF, Acero inoxidable |
| Esterilidad | Estéril |
| Para utilizar con (aplicación) | Clínica, hospital, productos biológicos, químicos, alimentos y bebidas, productos farmacéuticos, cosméticos y campos de medicina legal |
| Color | Blanco |
| Volumen (métrico) | De 0,1 ml a 100 ml |
| Tipo | Pipeta repetitiva de desplazamiento positivo |
Título del producto
Controlador de pipeteado Azlon™ >
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido