Learn More
Azlon™ Oval Stir Magnets
Código de producto. 15798067
Change view
Click to view available options
Longitud (métrico):
10 mm
15 mm
Diámetro (métrico):
5 mm
6 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 2
Código de producto. Longitud (métrico) Diámetro (métrico) unitSize
15798067 15 mm 6 mm paquete de 2
15788067 10 mm 5 mm paquete de 2
2 options
Código de producto. 15798067
Marca: Azlon SWN519
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Azlon™ Oval Stir Magnets are resistant to virtually all chemicals and are supplied in polarity aligned packs to ensure maximum coupling strength.
  • For efficient stirring
  • Oval shaped
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Recubrimiento PTFE
Diámetro (métrico) 6 mm
Longitud (métrico) 15 mm
Cantidad 2
Forma Oval
Tipo Magnetic Stir Bar