Learn More
Azlon™ Oval Stir Magnets
Click to view available options
Longitud (métrico):
10 mm
15 mm
Diámetro (métrico):
5 mm
6 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 2
Descripción
- For efficient stirring
- Oval shaped
Especificaciones
Especificaciones
| Diámetro (métrico) | 5 mm |
| Longitud (métrico) | 10 mm |
| Cantidad | 2 |
| Forma | Oval |