Learn More
Microbarra agitadora magnética Azlon™
Código de producto. 10044234
Change view
Click to view available options
Longitud (métrico):
7 mm
10 mm
13 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 2
Código de producto. Longitud (métrico) unitSize
10044234 7 mm paquete de 2
10359324 10 mm paquete de 2
10797645 13 mm paquete de 2
10116404 - -
4 options
Código de producto. 10044234
Marca: Azlon SWN950
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Utilice estas barras para una gran variedad de aplicaciones de agitación. Las microbarras de agitación magnéticas Azlon™ Fisherbrand™ son ideales para recipientes pequeños, tubos de ensayo y viales.
Utilice estas barras para una gran variedad de aplicaciones de agitación. Las microbarras agitadoras magnéticas Fisherbrand™ Azlon™ son ideales para tubos de ensayo, viales y recipientes pequeños.
  • Para una agitación eficiente
  • Composición de PTFE
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Esterilizables en autoclave
Longitud (imperial) 0,27 in
Diámetro (métrico) 2 mm
Longitud (métrico) 7 mm
Material Imán
Cantidad Paquete de 2
Forma Micro