Learn More
Medidas del vaso para medicina Azlon™
Código de producto. p-8002911
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
30 ml
50 mL
Tamaño de la unidad:
paquete de 1000
Código de producto. Capacidad (métrico) unitSize
12633142 30 ml paquete de 1000
12643142 50 mL paquete de 1000
2 options
Código de producto. 12633142
Marca: Azlon MWY514
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Fabricada con polipropileno transparente de grado médico para una medición precisa y el reconocimiento del contenido. Las medidas del vaso para medicina Azlon™ son adecuadas para la dispensación de líquidos y medicamentos secos.
  • Graduaciones moldeadas 
  • Desechables
  • Apilables para ahorrar espacio
  • Ideal para el uso al tomar mediciones de pH
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Color Translúcido
Diámetro exterior (métrico) 37 mm
Capacidad (métrico) 30 ml
Material Polipropileno
Altura (métrico) 42 mm
Incrementos 1 ml
Cantidad 1/paq.
Tipo Vaso de precipitados
Desechables
Graduated Sí