Learn More
Medidas del vaso para medicina Azlon™
Descripción
- Graduaciones moldeadas
- Desechables
- Apilables para ahorrar espacio
- Ideal para el uso al tomar mediciones de pH
Especificaciones
Especificaciones
| Color | Translúcido |
| Diámetro exterior (métrico) | 50 mm |
| Capacidad (métrico) | 50 mL |
| Material | Polypropylene |
| Altura (métrico) | 53 mm |
| Incrementos | 5 mL |
| Cantidad | 1/Pk. |
| Tipo | Beaker |
| Desechables | Single-use |
| Graduated | Sí |