Learn More
Azlon™ Recuperadores de barras agitadoras magnéticas Azlon™
Descripción
Recupere barras agitadoras de líquidos sensibles con estos recuperadores magnéticos. Los recuperadores magnéticos Azlon™ para barras agitadoras incluyen imanes permanentemente incrustados en una varilla de PTFE.
- Ideales para la recuperación de barras agitadoras magnéticas de líquidos especialmente sensibles o corrosivos
- Los recuperadores Turbo son ideales para su uso con barras agitadoras turbo
Especificaciones
Especificaciones
| Esterilizables en autoclave | Sí |
| Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | 98 Lin. |
| Longitud (imperial) | 98 pulg |
| Recubrimiento | PTFE |
| Diámetro (métrico) | 10 mm |
| Longitud (métrico) | 250 mm |
| Material | Imán |
| Cantidad | 1/paq. |
| Tipo | Barra agitadora de recuperadores |