Learn More
Embudos de polipropileno ligero Azlon™
Descripción
Manufactured from lightweight polypropylene. Azlon™ Lightweight Polypropylene Funnels include ribs that prevent airlocks and allow rapid filtration. Autoclavable to 121 °C.
- Embudos de polipropileno ligeros con nervaduras que evitan los bloqueos de aire, lo que permite una filtración rápida
- Esterilización en autoclave a 121°C
- Hecho de plástico de grado alimentario
Especificaciones
Especificaciones
| Diámetro del tubo (métrico) | 9mm |
| Material | Polipropileno |
| Altura (métrico) | 78 mm |
| Esterilizables en autoclave | Sí |