Learn More
Embudos de polipropileno ligero Azlon™
Código de producto. 12581446
Change view
Click to view available options
Diámetro del tubo (métrico):
5 mm
5mm
9mm
10mm
13mm
14mm
17mm
Altura (métrico):
47 mm
62 mm
78 mm
107 mm
149 mm
170 mm
210 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
paquete de 5
Código de producto. Diámetro del tubo (métrico) Altura (métrico) unitSize
12581446 5mm 62 mm paquete de 10
12024608 10mm 107 mm paquete de 10
12501456 13mm 149 mm paquete de 10
12551506 14mm 170 mm paquete de 5
10708205 5 mm 47 mm paquete de 10
12044598 17mm 210 mm paquete de 5
12591446 9mm 78 mm paquete de 10
7 options
Código de producto. 12581446
Marca: Azlon FWC056
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Fabricados con polipropileno ligero. Embudos ligeros de polipropileno Azlon™. Incluyen costillas que evitan los bloqueos aéreos y permiten una filtración rápida. Esterilizables en autoclave a ° 121C.
Manufactured from lightweight polypropylene. Azlon™ Lightweight Polypropylene Funnels include ribs that prevent airlocks and allow rapid filtration. Autoclavable to 121 °C.
  • Embudos de polipropileno ligeros con nervaduras que evitan los bloqueos de aire, lo que permite una filtración rápida
  • Esterilización en autoclave a 121°C
  • Hecho de plástico de grado alimentario
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Diámetro del tubo (métrico) 5mm
Material Polipropileno
Altura (métrico) 62 mm
Esterilizables en autoclave