Learn More
Embudos de polipropileno ligero Azlon™
Click to view available options
Diámetro del tubo (métrico):
5 mm
5mm
9mm
10mm
13mm
14mm
17mm
Altura (métrico):
47 mm
62 mm
78 mm
107 mm
149 mm
170 mm
210 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
paquete de 5
Descripción
Manufactured from lightweight polypropylene. Azlon™ Lightweight Polypropylene Funnels include ribs that prevent airlocks and allow rapid filtration. Autoclavable to 121 °C.
- Embudos de polipropileno ligeros con nervaduras que evitan los bloqueos de aire, lo que permite una filtración rápida
- Esterilización en autoclave a 121°C
- Hecho de plástico de grado alimentario
Especificaciones
Especificaciones
| Diámetro del tubo (métrico) | 5 mm |
| Material | Polipropileno |
| Altura (métrico) | 47 mm |
| Esterilizables en autoclave | Sí |