Learn More
Tapa Azlon™ para cestillo cuadrado de HDPE
Descripción
- Tapas con asa integrada moldeada para cestillos de forma cuadrada
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Lid |
| Material | HDPE |
| Esterilizables en autoclave | Not Autoclavable |
| Color | Negro |
| Para utilizar con (equipo) | Cestillo cuadrado |
| Altura (métrico) | 45 mm |
| Longitud (métrico) | 280 mm |
| Cantidad | 1 |
| Anchura (métrico) | 280 mm |