Learn More
Frascos lavadores de cuello ancho de LDPE Azlon™
Código de producto. 12094767
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
250 ml
250 ml
500 ml
500 mL
1000 ml
Color del tapón:
Amarillo
Azul
Blanco
Rojo
Varios
Verde
Tamaño de la unidad:
5 PCS
cada uno
paquete de 5
16 product options available for selection
Product selection table with 16 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Color del tapón unitSize
12094767 500 mL Verde 5 PCS
12039847 250 ml Azul paquete de 5
10451055 250 ml Blanco paquete de 5
12019817 250 ml Rojo paquete de 5
12064857 250 ml Verde paquete de 5
12044857 250 ml Amarillo paquete de 5
12481041 250 ml Varios cada uno
10759555 500 ml Azul 5 PCS
10238074 500 mL Blanco paquete de 5
12029837 500 ml Rojo 5 PCS
12044867 500 ml Amarillo 5 PCS
12034827 1000 ml Blanco paquete de 5
10442215 1000 ml Verde paquete de 5
12044697 1000 ml Amarillo paquete de 5
10186064 1000 ml Azul paquete de 5
10707655 1000 ml Rojo paquete de 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 16 options available.
16 options
Código de producto. 12094767 Proveedor Azlon N.º de proveedor WGW239P
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Utilice estos frascos translúcidos de plástico para una variedad de aplicaciones de muestreo y almacenamiento de líquidos. Los frascos de lavado de cuello ancho de LDPE Azlon™ se suministran con cierres de PP de una pieza codificados por colores que mantienen la forma durante el uso.
Utilice estos frascos translúcidos de plástico para una variedad de aplicaciones de muestreo y almacenamiento de líquidos.Los frascos de lavado de cuello ancho de LDPE AzlonTM se suministran con cierres de PP de una pieza codificados por colores que mantienen la forma durante el uso.
  • Frascos de lavado de hombro cuadrado con un cuello ancho para un llenado sin derrames
  • Equipados con tapones de PP de una pieza codificados por colores que mantienen su forma durante el uso
  • Los cierres incluyen una apertura de punta por chorro de precisión para un control preciso
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad (métrico) 500 mL
Capacidad (imperial) 16,9 oz
Color Translúcido
Incluye Tapón de polipropileno verde
Material LDPE
Cantidad 5/Paq.
Intervalo de temperatura (métrico) De – 50C a 80 °C
Color del tapón Verde
Closure Included Sí
Graduated No
Boca Ancha
Forma Forma redonda
Altura (métrico) 163 mm
Tipo de producto Frasco lavador
Anchura (imperial) 2,95 in
Altura (imperial) 6,41 in
Material del cierre Polipropileno
Diámetro (métrico) 75 mm
Tipo de tapón Tapón
Dispensación a través del tapón Sí
Esterilizables en autoclave No esterilizable en autoclave