Learn More
Frascos lavadores de cuello ancho de LDPE Azlon™
Click to view available options
Capacidad (métrico):
250 ml
250 ml
500 ml
500 mL
1000 ml
Color del tapón:
Amarillo
Azul
Blanco
Rojo
Varios
Verde
Tamaño de la unidad:
5 PCS
cada uno
paquete de 5
Descripción
Utilice estos frascos translúcidos de plástico para una variedad de aplicaciones de muestreo y almacenamiento de líquidos.Los frascos de lavado de cuello ancho de LDPE AzlonTM se suministran con cierres de PP de una pieza codificados por colores que mantienen la forma durante el uso.
- Frascos de lavado de hombro cuadrado con un cuello ancho para un llenado sin derrames
- Equipados con tapones de PP de una pieza codificados por colores que mantienen su forma durante el uso
- Los cierres incluyen una apertura de punta por chorro de precisión para un control preciso
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad (métrico) | 250 ml |
| Capacidad (imperial) | 8,45 oz |
| Color | Translúcido |
| Incluye | Tapón de polipropileno amarillo |
| Material | LDPE |
| Cantidad | 5/paq. |
| Intervalo de temperatura (métrico) | De – 50C a 80 °C |
| Color del tapón | Amarillo |
| Closure Included | Sí |
| Graduated | No |
| Mostrar más |