Learn More
Frascos lavadores de LDPE Azlon™ con tobera integral
Click to view available options
Capacidad (métrico):
250 ml
500 ml
Tamaño de la unidad:
5 PCS
paquete de 5
Descripción
Incluyen puntas de precisión, ideales para la dispensación de líquidos a chorro fino. Los frascos lavadores de LDPE AzlonTM con boquilla integrada se han diseñado de manera ergonómica y se ajustan a una gran variedad de necesidades de lavado.
- Frascos lavadores ergonómicos de LDPE con una punta de chorro de tubo de dispensación moldeada de manera integral
- La fina sección transversal hexagonal hace que los frascos sean especialmente adecuados para manos más pequeñas
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad (métrico) | 250 ml |
| Capacidad (imperial) | 8,45 oz |
| Color | Natural |
| Diámetro exterior del cuello (métrico) | 29mm |
| Diámetro interior del cuello (métrico) | 21mm |
| Para utilizar con (aplicación) | Para el uso como cuentagotas o dispensación de líquidos a chorro fino |
| Incluye | Punta de chorro de tubo de dispensación con moldeado integral |
| Material | LDPE |
| N.° por paquete | 5/Paq. |
| Intervalo de temperatura (métrico) | De – 50C a 80 °C |
| Mostrar más |