Learn More
Frascos lavadores de LDPE de estilo clásico y cuello estrecho Azlon™
Código de producto. p-8001809
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
250 ml
500 ml
Tamaño de la unidad:
5 PCS
paquete de 5
Código de producto. Capacidad (métrico) unitSize
12633152 250 ml 5 PCS
12381248 500 ml paquete de 5
2 options
Código de producto. 12633152
Marca: Azlon WGF230P
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Los tapones disponen de una punta con apertura que emite un chorro para un control preciso
    • Frascos de lavado redondos de hombro cuadrado tradicionales y populares
    • Equipados con tapones de PP de una pieza que mantienen su forma durante el uso
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad (métrico) 250 ml
Capacidad (imperial) 8,45 oz
Incluye Tapones con dispensador giratorio de polipropileno a prueba de fugas
Material LDPE
N.° por paquete 5
Color del tapón Blanco
Closure Included Sí
Graduated No
Boca Estrecha
Forma Forma redonda
Tipo de producto Frasco lavador
Material del cierre Polipropileno
Tipo de tapón Tapón de rosca
Dispensación a través del tapón Sí
Esterilizables en autoclave No esterilizable en autoclave