Learn More
Frascos redondos de LDPE Azlon™ con cierre cuentagotas y tobera
Click to view available options
Capacidad (métrico):
30 ml
60 ml
150 ml
250 ml
500 ml
Tamaño de la unidad:
10 PCS
paquete de 10
Descripción
Se utiliza como frasco cuentagotas o de dispensación.Los frascos redondos de LDPE AzlonTM con cierre cuentagotas y tobera disponen de un tapón hermético unido y se pueden recortar para ajustar el caudal.
- Frascos redondos de LDPE con tapón cuentagotas con boquilla
- Buena resistencia a ataques químicos
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad (métrico) | 500 ml |
| Capacidad (imperial) | 16,91 oz |
| Color | Transparente |
| Para utilizar con (aplicación) | Se utiliza como frasco cuentagotas o de dispensación |
| Incluye | Tapón de cuentagotas con boquilla |
| Material | LDPE |
| Cantidad | Pack envasado al vacío |
| Closure Included | Sí |
| Graduated | No |
| Boca | Estrecho, de rosca |
| Mostrar más |