Learn More
Frascos redondos de cuello estrecho de LDPE Azlon™
Descripción
Utilice estos frascos translúcidos y flexibles de plástico para una amplia variedad de aplicaciones de muestreo y almacenamiento de líquidos.Los frascos redondos de cuello estrecho de LDPE Azlon™ son resistentes y admiten el uso intensivo.
- Frascos de LDPE translúcidos y flexibles con tapones de rosca de polipropileno
- Aptos para aplicaciones de contacto con alimentos de acuerdo con las normativas de la UE y EE. UU.
- El certificado de lote está disponible online para su descarga
- Los embalajes a granel contienen un numero idéntico de frascos y tapones, envasados por separado
- Buena resistencia química general
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad (métrico) | 500 ml |
| Color | Translúcido |
| Diámetro interior del cuello (métrico) | 21 mm |
| Material | LDPE |
| Cantidad | 10/paq. |
| Color del tapón | Translúcido |
| Closure Included | Sí |
| Boca | Estrecha |
| Forma | Forma redonda |
| Altura (métrico) | 160 mm |
| Mostrar más |