Learn More
Azlon™ Frascos de lavado con impresiones plurilingües de LDPE
Description
Impresos con símbolos globalmente armonizados, el rombo de la NFPA, frases de riesgo e información de seguridad. Los frascos lavadores con impresiones plurilingües de LDPE Azlon™ muestran los nombres químicos y la información de seguridad clave en cuatro idiomas europeos, por lo que ya no es necesario usar varios frascos lavadores en países de habla europea.
- Frascos de lavado con cuello ancho multilingües
- Impreso de forma indeleble
- Incluyen cierres de PP de una pieza codificados por colores que mantienen su forma durante el uso
- Los cierres incluyen una apertura de punta por chorro de precisión para un control preciso
- Disponibles en tres etiquetas de agua y cinco de disolventes
Specifications
Specifications
| Capacidad (métrico) | 250 ml |
| Capacidad (imperial) | 8,45 oz |
| Color | Translúcido |
| Descripción | Impreso de forma indeleble en inglés, francés, alemán y español |
| Incluye | Tapón de polipropileno rojo |
| Material | LDPE |
| Cantidad | 5/Paq. |
| Intervalo de temperatura (métrico) | De – 50C a 80 °C |
| Color del tapón | Rojo |
| Closure Included | Sí |
| Show More |
By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.