Learn More
Azlon™ Frascos de lavado con impresiones plurilingües de LDPE
Código de producto. 12166220
Click to view available options
Capacidad (métrico):
250 ml
250 ml
500 ml
500 ml
Chemical Label:
Acetona
Agua
Agua desionizada
Agua destilada
Etanol
I. M. S.
Isopropanol
Metanol
Descripción:
Impreso de forma indeleble en inglés, francés, alemán y español
Impreso de forma indeleble en noruego, danés, sueco e inglés
Impreso de forma indeleble en noruego, neerlandés, sueco e inglés
Impreso de forma indeleble en ruso, polaco, alemán e inglés
Impreso de forma indeleble en árabe, francés e inglés
Tamaño de la unidad:
5 PCS
paquete de 5
Código de producto. 12166220
Marca: Azlon™ WGW530PML
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Impresos con símbolos globalmente armonizados, el rombo de la NFPA, frases de riesgo e información de seguridad. Los frascos lavadores con impresiones plurilingües de LDPE Azlon™ muestran los nombres químicos y la información de seguridad clave en cuatro idiomas europeos, por lo que ya no es necesario usar varios frascos lavadores en países de habla europea.
Impresos con símbolos globalmente armonizados, el rombo de la NFPA, frases de riesgo e información de seguridad. Los frascos lavadores con impresiones plurilingües de LDPE Azlon™ muestran los nombres químicos y la información de seguridad clave en cuatro idiomas europeos, por lo que ya no es necesario usar varios frascos lavadores en países de habla europea.
  • Frascos de lavado con cuello ancho multilingües
  • Impreso de forma indeleble
  • Incluyen cierres de PP de una pieza codificados por colores que mantienen su forma durante el uso
  • Los cierres incluyen una apertura de punta por chorro de precisión para un control preciso
  • Disponibles en tres etiquetas de agua y cinco de disolventes
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad (métrico) 250 ml
Capacidad (imperial) 8,45 oz
Color Translúcido
Descripción Impreso de forma indeleble en inglés, francés, alemán y español
Incluye Tapón de polipropileno blanco
Material LDPE
Cantidad 5/Paq.
Intervalo de temperatura (métrico) De – 50C a 80 °C
Color del tapón Blanco
Closure Included Sí
Graduated No
Boca Ancha
Forma Cilíndrico
Altura (métrico) 140 mm
Tipo de producto Frasco lavador con impresiones plurilingües
Chemical Label Agua
Material del cierre Polipropileno
Diámetro (métrico) 60 mm
Tipo de tapón Tapón sin ventilación
Dispensación a través del tapón Sí
Esterilizables en autoclave No esterilizable en autoclave