Learn More
Azlon™ Frascos de lavado con impresiones plurilingües de LDPE
Click to view available options
Capacidad (métrico):
250 ml
250 ml
500 ml
500 ml
Chemical Label:
Acetona
Agua
Agua desionizada
Agua destilada
Etanol
I. M. S.
Isopropanol
Metanol
Descripción:
Impreso de forma indeleble en inglés, francés, alemán y español
Impreso de forma indeleble en noruego, danés, sueco e inglés
Impreso de forma indeleble en noruego, neerlandés, sueco e inglés
Impreso de forma indeleble en ruso, polaco, alemán e inglés
Impreso de forma indeleble en árabe, francés e inglés
Tamaño de la unidad:
5 PCS
paquete de 5
Descripción
Impresos con símbolos globalmente armonizados, el rombo de la NFPA, frases de riesgo e información de seguridad. Los frascos lavadores con impresiones plurilingües de LDPE Azlon™ muestran los nombres químicos y la información de seguridad clave en cuatro idiomas europeos, por lo que ya no es necesario usar varios frascos lavadores en países de habla europea.
- Frascos de lavado con cuello ancho multilingües
- Impreso de forma indeleble
- Incluyen cierres de PP de una pieza codificados por colores que mantienen su forma durante el uso
- Los cierres incluyen una apertura de punta por chorro de precisión para un control preciso
- Disponibles en tres etiquetas de agua y cinco de disolventes
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad (métrico) | 500 ml |
| Capacidad (imperial) | 16,91 oz |
| Color | Translúcido |
| Descripción | Impreso de forma indeleble en inglés, francés, alemán y español |
| Incluye | Tapón de polipropileno amarillo |
| Material | LDPE |
| Cantidad | 5/paq. |
| Intervalo de temperatura (métrico) | De – 50C a 80 °C |
| Color del tapón | Amarillo |
| Closure Included | Sí |
| Mostrar más |