Learn More
- Home
- Products
- Frascos, tarros y jarras
- Frascos
- Frascos de lavado
- Frasco lavador de ventilación de seguridad plurilingüe Azlon™
Frasco lavador de ventilación de seguridad plurilingüe Azlon™
Código de producto. 15377037| Código de producto. | Capacidad (métrico) | Chemical Label | Descripción | Color del tapón | unitSize |
|---|---|---|---|---|---|
| 15377037 | 500 ml | Isopropanol | Región 4: Árabe, francés, inglés | Azul | paquete de 5 |
| 12116230 | 250 ml | I. M. S. | Impreso en inglés, francés, alemán y español | Amarillo | 5 PCS |
| 11373514 | 250 ml | Acetona | Impreso en inglés, francés, alemán y español | Rojo | 5 PCS |
| 12126230 | 250 ml | Etanol | Impreso en inglés, francés, alemán y español | Naranja | 5 PCS |
| 11383514 | 250 ml | Metanol | Impreso en inglés, francés, alemán y español | Verde | paquete de 5 |
| 12196220 | 250 ml | Isopropanol | Impreso en inglés, francés, alemán y español | Azul | 5 PCS |
| 15307037 | 500 ml | Acetona | Región 3: ruso, polaco, alemán, inglés | Rojo | paquete de 5 |
| 12327512 | 500 ml | Acetona | Región 2: noruego, danés, sueco, inglés | Rojo | paquete de 5 |
| 12357512 | 500 ml | Etanol | Región 2: noruego, danés, sueco, inglés | Naranja | paquete de 5 |
| 15387037 | 500 ml | Etanol | Región 4: Árabe, francés, inglés | Naranja | paquete de 5 |
| 15367037 | 500 ml | Metanol | Región 4: Árabe, francés, inglés | Verde | paquete de 5 |
| 15337037 | 500 ml | Etanol | Región 3: ruso, polaco, alemán, inglés | Naranja | paquete de 5 |
| 11329643 | 500 ml | Acetona | Impreso en inglés, francés, alemán y español | Rojo | 5 PCS |
| 15317037 | 500 ml | Metanol | Región 3: ruso, polaco, alemán, inglés | Verde | paquete de 5 |
| 15357037 | 500 ml | Acetona | Región 4: Árabe, francés, inglés | Rojo | paquete de 5 |
| 12397512 | 500 ml | Metanol | Región 2: noruego, danés, sueco, inglés | Verde | paquete de 5 |
| 15327037 | 500 ml | Isopropanol | Región 3: ruso, polaco, alemán, inglés | Azul | paquete de 5 |
| 12550456 | 500 ml | Metanol | Impreso en inglés, francés, alemán y español | Verde | 5 PCS |
| 11393514 | 500 ml | I. M. S. | Impreso en inglés, francés, alemán y español | Amarillo | 5 PCS |
| 11303524 | 500 ml | Isopropanol | Impreso en inglés, francés, alemán y español | Azul | 5 PCS |
| 11349643 | 500 ml | Etanol | Impreso en inglés, francés, alemán y español | Naranja | 5 PCS |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Descripción
Almacene y utilice una gran variedad de disolventes con etiquetas en varios idiomas para una seguridad mejorada. Los frascos de lavado de ventilación de LDPE plurilingües Azlon están disponibles en cuatro combinaciones de etiquetado en varios idiomas. Las etiquetas de contenido del disolvente se corresponden con las tapas codificadas por colores para facilitar la identificación en una gran variedad de situaciones.
- Frascos de lavado de cuello ancho multilingües con válvula de ventilación de vapor para evitar derrames
- Impreso de forma indeleble en cuatro idiomas, con cuatro combinaciones de idiomas disponibles
- Elección cinco etiquetas de disolventes con nuevos símbolos globalmente armonizados, el rombo de la NFPA, frases de riesgo e instrucciones de seguridad
- Equipados con tapones de PP de una pieza que mantienen su forma durante el uso
- Los tapones disponen de una punta con apertura que emite un chorro para un control preciso
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad (métrico) | 500 ml |
| Descripción | Región 4: Árabe, francés, inglés |
| Material | LDPE |
| Color del tapón | Azul |
| Altura (métrico) | 163 mm |
| Chemical Label | Isopropanol |
| Diámetro (métrico) | 75 mm |