Learn More
Frasco lavador de ventilación de seguridad plurilingüe Azlon™
Código de producto. 15357037
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
250 ml
500 ml
500 ml
Chemical Label:
Acetona
Etanol
I. M. S.
Isopropanol
Metanol
Descripción:
Impreso en inglés, francés, alemán y español
Región 2: noruego, danés, sueco, inglés
Región 3: ruso, polaco, alemán, inglés
Región 4: Árabe, francés, inglés
Color del tapón:
Amarillo
Azul
Naranja
Rojo
Verde
Tamaño de la unidad:
5 PCS
paquete de 5
Código de producto. Capacidad (métrico) Chemical Label Descripción Color del tapón unitSize
15357037 500 ml Acetona Región 4: Árabe, francés, inglés Rojo paquete de 5
12116230 250 ml I. M. S. Impreso en inglés, francés, alemán y español Amarillo 5 PCS
11373514 250 ml Acetona Impreso en inglés, francés, alemán y español Rojo 5 PCS
12126230 250 ml Etanol Impreso en inglés, francés, alemán y español Naranja 5 PCS
11383514 250 ml Metanol Impreso en inglés, francés, alemán y español Verde paquete de 5
12196220 250 ml Isopropanol Impreso en inglés, francés, alemán y español Azul 5 PCS
15307037 500 ml Acetona Región 3: ruso, polaco, alemán, inglés Rojo paquete de 5
12327512 500 ml Acetona Región 2: noruego, danés, sueco, inglés Rojo paquete de 5
12357512 500 ml Etanol Región 2: noruego, danés, sueco, inglés Naranja paquete de 5
15387037 500 ml Etanol Región 4: Árabe, francés, inglés Naranja paquete de 5
15367037 500 ml Metanol Región 4: Árabe, francés, inglés Verde paquete de 5
15337037 500 ml Etanol Región 3: ruso, polaco, alemán, inglés Naranja paquete de 5
11329643 500 ml Acetona Impreso en inglés, francés, alemán y español Rojo 5 PCS
15317037 500 ml Metanol Región 3: ruso, polaco, alemán, inglés Verde paquete de 5
15377037 500 ml Isopropanol Región 4: Árabe, francés, inglés Azul paquete de 5
12397512 500 ml Metanol Región 2: noruego, danés, sueco, inglés Verde paquete de 5
15327037 500 ml Isopropanol Región 3: ruso, polaco, alemán, inglés Azul paquete de 5
12550456 500 ml Metanol Impreso en inglés, francés, alemán y español Verde 5 PCS
11393514 500 ml I. M. S. Impreso en inglés, francés, alemán y español Amarillo 5 PCS
11303524 500 ml Isopropanol Impreso en inglés, francés, alemán y español Azul 5 PCS
11349643 500 ml Etanol Impreso en inglés, francés, alemán y español Naranja 5 PCS
21 options
Código de producto. 15357037
Marca: Azlon WGW537VTMLME
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Almacene y utilice una gran variedad de disolventes con etiquetas en varios idiomas para una seguridad mejorada. Los frascos lavadores de ventilación de LDPE plurilingües Azlon están disponibles en cuatro combinaciones de etiquetado en varios idiomas. Las etiquetas de contenido del disolvente se corresponden con las tapas codificadas por colores para facilitar la identificación en una gran variedad de situaciones.
Almacene y utilice una gran variedad de disolventes con etiquetas en varios idiomas para una seguridad mejorada. Los frascos de lavado de ventilación de LDPE plurilingües Azlon están disponibles en cuatro combinaciones de etiquetado en varios idiomas. Las etiquetas de contenido del disolvente se corresponden con las tapas codificadas por colores para facilitar la identificación en una gran variedad de situaciones.
  • Frascos de lavado con cuello ancho multilingües con válvula de ventilación de vapor DripLok™ patentada que evita goteos de disolvente
  • Impresos de forma indeleble en varios idiomas (según la región)
  • Incluye los símbolos globalmente armonizados, el rombo de la NFPA, frases de riesgo e información de seguridad.
  • Equipados con tapones de PP de una pieza codificados por colores que mantienen su forma durante el uso
  • Los tapones disponen de una punta con apertura que emite un chorro para un control preciso
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad (métrico) 500 ml
Descripción Región 4: Árabe, francés, inglés
Material LDPE
Color del tapón Rojo
Altura (métrico) 163 mm
Chemical Label Acetona
Diámetro (métrico) 75 mm