Learn More
- Home
- Products
- Frascos, tarros y jarras
- Frascos
- Frascos de lavado
- Frasco lavador de ventilación de seguridad plurilingüe Azlon™
Frasco lavador de ventilación de seguridad plurilingüe Azlon™
Código de producto. 15337037
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
250 ml
500 ml
500 ml
Chemical Label:
Acetona
Etanol
I. M. S.
Isopropanol
Metanol
Descripción:
Impreso en inglés, francés, alemán y español
Región 2: noruego, danés, sueco, inglés
Región 3: ruso, polaco, alemán, inglés
Región 4: Árabe, francés, inglés
Color del tapón:
Amarillo
Azul
Naranja
Rojo
Verde
Tamaño de la unidad:
5 PCS
paquete de 5
21 product options available for selection
| Código de producto. | Capacidad (métrico) | Chemical Label | Descripción | Color del tapón | unitSize |
|---|---|---|---|---|---|
| 15337037 | 500 ml | Etanol | Región 3: ruso, polaco, alemán, inglés | Naranja | paquete de 5 |
| 12116230 | 250 ml | I. M. S. | Impreso en inglés, francés, alemán y español | Amarillo | 5 PCS |
| 11373514 | 250 ml | Acetona | Impreso en inglés, francés, alemán y español | Rojo | 5 PCS |
| 12126230 | 250 ml | Etanol | Impreso en inglés, francés, alemán y español | Naranja | 5 PCS |
| 11383514 | 250 ml | Metanol | Impreso en inglés, francés, alemán y español | Verde | paquete de 5 |
| 12196220 | 250 ml | Isopropanol | Impreso en inglés, francés, alemán y español | Azul | 5 PCS |
| 15307037 | 500 ml | Acetona | Región 3: ruso, polaco, alemán, inglés | Rojo | paquete de 5 |
| 12327512 | 500 ml | Acetona | Región 2: noruego, danés, sueco, inglés | Rojo | paquete de 5 |
| 12357512 | 500 ml | Etanol | Región 2: noruego, danés, sueco, inglés | Naranja | paquete de 5 |
| 15387037 | 500 ml | Etanol | Región 4: Árabe, francés, inglés | Naranja | paquete de 5 |
| 15367037 | 500 ml | Metanol | Región 4: Árabe, francés, inglés | Verde | paquete de 5 |
| 11329643 | 500 ml | Acetona | Impreso en inglés, francés, alemán y español | Rojo | 5 PCS |
| 15317037 | 500 ml | Metanol | Región 3: ruso, polaco, alemán, inglés | Verde | paquete de 5 |
| 15357037 | 500 ml | Acetona | Región 4: Árabe, francés, inglés | Rojo | paquete de 5 |
| 15377037 | 500 ml | Isopropanol | Región 4: Árabe, francés, inglés | Azul | paquete de 5 |
| 12397512 | 500 ml | Metanol | Región 2: noruego, danés, sueco, inglés | Verde | paquete de 5 |
| 15327037 | 500 ml | Isopropanol | Región 3: ruso, polaco, alemán, inglés | Azul | paquete de 5 |
| 12550456 | 500 ml | Metanol | Impreso en inglés, francés, alemán y español | Verde | 5 PCS |
| 11393514 | 500 ml | I. M. S. | Impreso en inglés, francés, alemán y español | Amarillo | 5 PCS |
| 11303524 | 500 ml | Isopropanol | Impreso en inglés, francés, alemán y español | Azul | 5 PCS |
| 11349643 | 500 ml | Etanol | Impreso en inglés, francés, alemán y español | Naranja | 5 PCS |
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 21 options available.
This item is not returnable.
View return policy
Product Code.
15337037
Supplier
Azlon
Supplier No.
WGW541VTMLR
Inicie sesión o regístrese para comprobar su precio y disponibilidad.
Add to basket
43.63 EUR hasta el 2026-03-31
MEJOR PRECIO en promoción! Use el código promocional "27994" para aplicar la oferta.
MEJOR PRECIO en promoción! Use el código promocional "27994" para aplicar la oferta.
Add to basket
This item is not returnable.
View return policy
Description
Almacene y utilice una gran variedad de disolventes con etiquetas en varios idiomas para una seguridad mejorada. Los frascos de lavado de ventilación de LDPE plurilingües Azlon están disponibles en cuatro combinaciones de etiquetado en varios idiomas. Las etiquetas de contenido del disolvente se corresponden con las tapas codificadas por colores para facilitar la identificación en una gran variedad de situaciones.
- Frascos de lavado de cuello ancho multilingües con válvula de ventilación de vapor para evitar derrames
- Impreso de forma indeleble en cuatro idiomas, con cuatro combinaciones de idiomas disponibles
- Elección cinco etiquetas de disolventes con nuevos símbolos globalmente armonizados, el rombo de la NFPA, frases de riesgo e instrucciones de seguridad
- Equipados con tapones de PP de una pieza que mantienen su forma durante el uso
- Los tapones disponen de una punta con apertura que emite un chorro para un control preciso
Specifications
Specifications
| Capacidad (métrico) | 500 ml |
| Descripción | Región 3: ruso, polaco, alemán, inglés |
| Material | LDPE |
| Color del tapón | Naranja |
| Altura (métrico) | 163 mm |
| Chemical Label | Etanol |
| Diámetro (métrico) | 75 mm |