Learn More
Frasco lavador de ventilación de seguridad plurilingüe Azlon™
Descrizione
Almacene y utilice una gran variedad de disolventes con etiquetas en varios idiomas para una seguridad mejorada. Los frascos de lavado de ventilación de LDPE plurilingües Azlon están disponibles en cuatro combinaciones de etiquetado en varios idiomas. Las etiquetas de contenido del disolvente se corresponden con las tapas codificadas por colores para facilitar la identificación en una gran variedad de situaciones.
- Frascos de lavado con cuello ancho multilingües con válvula de ventilación de vapor DripLok™ patentada que evita goteos de disolvente
- Impresos de forma indeleble en varios idiomas (según la región)
- Incluye los símbolos globalmente armonizados, el rombo de la NFPA, frases de riesgo e información de seguridad.
- Equipados con tapones de PP de una pieza codificados por colores que mantienen su forma durante el uso
- Los tapones disponen de una punta con apertura que emite un chorro para un control preciso
Specifica
Specifica
| Capacidad (métrico) | 250 ml |
| Color | Translúcido |
| Descripción | Impreso en inglés, francés, alemán y español |
| Incluye | Tapones de polipropileno y bocas de color con extremo de boquilla fino para controlar el chorro con precisión |
| Material | LDPE |
| Longitud (métrico) | 25,4cm |
| Cantidad | 5/paq. |
| Intervalo de temperatura (métrico) | De – 50C a 80 °C |
| Anchura (métrico) | 24,1cm |
| Color del tapón | Verde |
| Vedi altri risultati |
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.