Learn More
Frascos cuadrados de HDPE Azlon™ con tapón de rosca con almohadilla
Descripción
- Botellas de cuello ancho de alta resistencia
- Tapón de polipropileno negro con acolchado de espuma de LDPE
- Diseño cuadrado práctico para un uso económico del espacio
- Diseñado para almacenamiento de productos granulados, en polvo y químicos
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad (métrico) | 100 mL |
| Color | Translucent |
| Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | 47 x 47 x 74 mm |
| Diámetro interior del cuello (métrico) | 33 mm |
| Para utilizar con (aplicación) | For chemical, powder or granule storage |
| Material | Polietileno de alta densidad (HPDE) |
| N.° por paquete | 10/Pack |
| Anchura (métrico) | 47 mm |
| Color del tapón | Negro |
| Closure Included | Sí |
| Mostrar más |