Learn More
Frascos cuadrados de HDPE Azlon™ con tapón de rosca con almohadilla
Código de producto. 10555115
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
100 mL
250 ml
500 ml
1000 mL
Diámetro interior del cuello (métrico):
33 mm
43 mm
52 mm
58 mm
Tamaño de la unidad:
5 PCS
paquete de 10
Código de producto. Capacidad (métrico) Diámetro interior del cuello (métrico) unitSize
10555115 1000 mL 58 mm 5 PCS
10769345 100 mL 33 mm paquete de 10
10044074 250 ml 43 mm paquete de 10
10288294 500 ml 52 mm paquete de 10
4 options
Código de producto. 10555115
Marca: Azlon BGE439P
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Diseñado para almacenamiento de productos granulados, en polvo y químicos. El frasco cuadrado de HDPE Azlon™ incluye un tapón de rosca de polipropileno con almohadilla.
  • Botellas de cuello ancho de alta resistencia
  • Tapón de polipropileno negro con acolchado de espuma de LDPE
  • Diseño cuadrado práctico para un uso económico del espacio
  • Diseñado para almacenamiento de productos granulados, en polvo y químicos
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad (métrico) 1000 mL
Color Translucent
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 95 x 95 x 171 mm
Diámetro interior del cuello (métrico) 58 mm
Para utilizar con (aplicación) Para almacenamiento de productos granulados, en polvo y químicos
Material Polietileno de alta densidad (HPDE)
N.° por paquete 5/paquete
Anchura (métrico) 95 mm
Color del tapón Negro
Closure Included Sí
Forma Cuadrada
Altura (métrico) 171 mm
Revestimiento del tapón Relleno de espuma de LDPE
Material del cierre Polipropileno
Tipo de tapón Tapón de rosca acolchado con espuma
Esterilizables en autoclave Not Autoclavable