Learn More
Azlon™ Frascos redondos de cuello ancho de HDPE
Código de producto. p-8001790
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
30 ml
60 ml
100 ml
125 ml
150 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
2000 ml
Tamaño de la unidad:
10 PCS
5 PCS
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) unitSize
10297574 30 ml 10 PCS
10287584 60 ml 10 PCS
12521446 100 ml 10 PCS
11313494 125 ml 10 PCS
10003734 150 ml 10 PCS
10360025 250 ml 10 PCS
10370025 500 ml 10 PCS
10635515 1000 ml 5 PCS
10014654 2000 ml 5 PCS
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Código de producto. 10297574 Proveedor Azlon™ N.º de proveedor BWH0030PN
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Utilice estos frascos redondos de plástico para una gran variedad de aplicaciones de muestreo y almacenamiento de líquidos. Los frascos redondos de polietileno de alta densidad (HDPE) de cuello ancho Azlon™, son adecuados para el uso en contacto con alimentos de acuerdo con las normativas de la UE y de EE.UU. Diseño sin revestimiento y a prueba de fugas que incorpora contornos internos suaves para un vertido eficaz.
Utilice estos frascos redondos de plástico para una gran variedad de aplicaciones de muestreo y almacenamiento de líquidos.Los frascos redondos de cuello ancho de HDPE AzlonTM son adecuados para aplicaciones en contacto con alimentos de acuerdo con las normativas de la UE y de EE. UU.
  • Frascos de HDPE translúcidos y rígidos con tapones de rosca de polipropileno
  • Diseño sin revestimiento a prueba de fugas
  • Contornos interiores suaves para un vertido eficiente y fácil limpieza
  • Muy resistentes y muy duraderos durante el uso
  • Ideal para una amplia gama de almacenamiento de líquidos, preparación de medios y aplicaciones de muestreo
  • Buena resistencia química
  • Se suministran en envase retráctil
  • Códigos de reciclaje SPI
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad (métrico) 30 ml
Capacidad (imperial) 1,01 oz
Color Translúcido
Diámetro interior del cuello (métrico) 22 mm
Para utilizar con (aplicación) Para una amplia gama de almacenamiento de líquidos, preparación de medios y aplicaciones de muestreo
Material Polietileno de alta densidad (HPDE)
N.° por paquete 10/paq.
Color del tapón Translúcido
Closure Included Sí
Graduated No
Boca Ancha
Forma Forma redonda
Altura (métrico) 70 mm
Tipo de producto Frasco redondo de cuello ancho
Altura (imperial) 2,75 in
Material del cierre Polipropileno
Diámetro (métrico) 32 mm
Tipo de tapón Tapón de rosca
Esterilizables en autoclave No esterilizable en autoclave