Learn More
Azlon™ Frascos redondos de cuello ancho de HDPE
Click to view available options
Capacidad (métrico):
30 ml
60 ml
100 ml
125 ml
150 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
2000 ml
Tamaño de la unidad:
10 PCS
5 PCS
Description
Utilice estos frascos redondos de plástico para una gran variedad de aplicaciones de muestreo y almacenamiento de líquidos.Los frascos redondos de cuello ancho de HDPE AzlonTM son adecuados para aplicaciones en contacto con alimentos de acuerdo con las normativas de la UE y de EE. UU.
- Frascos de HDPE translúcidos y rígidos con tapones de rosca de polipropileno
- Diseño sin revestimiento a prueba de fugas
- Contornos interiores suaves para un vertido eficiente y fácil limpieza
- Muy resistentes y muy duraderos durante el uso
- Ideal para una amplia gama de almacenamiento de líquidos, preparación de medios y aplicaciones de muestreo
- Buena resistencia química
- Se suministran en envase retráctil
- Códigos de reciclaje SPI
Specifica
Specifica
| Capacidad (métrico) | 100 ml |
| Capacidad (imperial) | 3,38 oz |
| Color | Translúcido |
| Diámetro interior del cuello (métrico) | 32 mm |
| Para utilizar con (aplicación) | Ideal para una amplia gama de almacenamiento de líquidos, preparación de medios y aplicaciones de muestreo |
| Material | Polietileno de alta densidad (HPDE) |
| N.° por paquete | 10/Paq. |
| Color del tapón | Translúcido |
| Closure Included | Sí |
| Graduated | No |
| Vedi altri risultati |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto