Learn More
Azlon Frascos redondos de cuello estrecho de HDPE
Código de producto. p-8001787
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
30 ml
30 mL
60 ml
100 ml
100 mL
125 ml
125 mL
150 ml
250 ml
500 ml
500 mL
1000 ml
1000 mL
2000 ml
2000 mL
N.° por paquete:
10/paq.
110
1200
30
350
420
5/paq.
60
800
Tamaño de la unidad:
10 PCS
cada uno
paquete de 10
paquete de 5
16 product options available for selection
Product selection table with 16 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) N.° por paquete unitSize
10608015 30 ml 10/paq. paquete de 10
15777977 30 mL 1200 cada uno
10195714 60 ml 10/paq. paquete de 10
15787977 60 ml 800 cada uno
12565886 100 ml 10/paq. paquete de 10
15797977 100 mL 420 cada uno
10616865 125 ml 10/paq. 10 PCS
15707987 125 mL 350 cada uno
10626865 150 ml 10/paq. paquete de 10
12074707 250 ml 10/paq. paquete de 10
10708805 500 ml 10/paq. paquete de 10
15737987 500 mL 110 cada uno
15747987 1000 mL 60 cada uno
10125374 1000 ml 5/paq. paquete de 5
15757987 2000 mL 30 cada uno
10298144 2000 ml 5/paq. paquete de 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 16 options available.
16 options
Código de producto. 10608015 Proveedor Azlon N.º de proveedor BNH0030PN
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Almacene una gran variedad de líquidos con estos frascos de plástico resistente. Los frascos redondos de cuello estrecho de HDPE Azlon™ ofrecen una buena resistencia química general y son aptos para aplicaciones de contacto con alimentos de acuerdo con las normativas de la UE y de EE. UU.
Almacene una gran variedad de líquidos con estos frascos de plástico resistente.Los frascos redondos de cuello estrecho de HDPE AzlonTM ofrecen una buena resistencia química general y son aptos para aplicaciones de contacto con alimentos de acuerdo con las normativas de la UE y de EE. UU.
  • Frascos de HDPE translúcidos y rígidos con tapones de rosca de polipropileno
  • Ligeros pero muy resistentes durante el uso
  • El certificado de lote está disponible online para su descarga
  • Los embalajes a granel contienen un numero idéntico de frascos y tapones, envasados por separado
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad (métrico) 30 ml
Color Translúcido
Diámetro interior del cuello (métrico) 13 mm
Material Polietileno de alta densidad (HPDE)
N.° por paquete 10/paq.
Color del tapón Translúcido
Closure Included Sí
Boca Estrecha
Forma Forma redonda
Altura (métrico) 66 mm
Material del cierre Polipropileno
Diámetro (métrico) 33 mm
Tipo de tapón Tapón de rosca