Learn More
Azlon Frascos redondos de cuello estrecho de HDPE
Descripción
Almacene una gran variedad de líquidos con estos frascos de plástico resistente.Los frascos redondos de cuello estrecho de HDPE AzlonTM ofrecen una buena resistencia química general y son aptos para aplicaciones de contacto con alimentos de acuerdo con las normativas de la UE y de EE. UU.
- Frascos de HDPE translúcidos y rígidos con tapones de rosca de polipropileno
- Ligeros pero muy resistentes durante el uso
- El certificado de lote está disponible online para su descarga
- Los embalajes a granel contienen un numero idéntico de frascos y tapones, envasados por separado
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad (métrico) | 100 mL |
| Color | Translucent |
| Diámetro interior del cuello (métrico) | 18 mm |
| Material | Polietileno de alta densidad (HPDE) |
| N.° por paquete | 420 |
| Envase | Bulk |
| Cantidad | 420/Pk. |
| Boca | Estrecha |
| Forma | Forma redonda |
| Altura (métrico) | 89 mm |
| Mostrar más |