Learn More
Azlon Frascos redondos de cuello estrecho de HDPE
Código de producto. 15777977
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
30 ml
30 mL
60 ml
100 ml
100 mL
125 ml
125 mL
150 ml
250 ml
500 ml
500 mL
1000 ml
1000 mL
2000 ml
2000 mL
N.° por paquete:
10/paq.
110
1200
30
350
420
5/paq.
60
800
Tamaño de la unidad:
10 PCS
cada uno
paquete de 10
paquete de 5
Código de producto. Capacidad (métrico) N.° por paquete unitSize
15777977 30 mL 1200 cada uno
10608015 30 ml 10/paq. paquete de 10
10195714 60 ml 10/paq. paquete de 10
15787977 60 ml 800 cada uno
12565886 100 ml 10/paq. paquete de 10
15797977 100 mL 420 cada uno
10616865 125 ml 10/paq. 10 PCS
15707987 125 mL 350 cada uno
10626865 150 ml 10/paq. paquete de 10
12074707 250 ml 10/paq. paquete de 10
10708805 500 ml 10/paq. paquete de 10
15737987 500 mL 110 cada uno
15747987 1000 mL 60 cada uno
10125374 1000 ml 5/paq. paquete de 5
15757987 2000 mL 30 cada uno
10298144 2000 ml 5/paq. paquete de 5
16 options
Código de producto. 15777977
Marca: Azlon BNH0030P
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Almacene una gran variedad de líquidos con estos frascos de plástico resistente. Los frascos redondos de cuello estrecho de HDPE Azlon™ ofrecen una buena resistencia química general y son aptos para aplicaciones de contacto con alimentos de acuerdo con las normativas de la UE y de EE. UU.
Almacene una gran variedad de líquidos con estos frascos de plástico resistente.Los frascos redondos de cuello estrecho de HDPE AzlonTM ofrecen una buena resistencia química general y son aptos para aplicaciones de contacto con alimentos de acuerdo con las normativas de la UE y de EE. UU.
  • Frascos de HDPE translúcidos y rígidos con tapones de rosca de polipropileno
  • Ligeros pero muy resistentes durante el uso
  • El certificado de lote está disponible online para su descarga
  • Los embalajes a granel contienen un numero idéntico de frascos y tapones, envasados por separado
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad (métrico) 30 mL
Color Translucent
Diámetro interior del cuello (métrico) 13 mm
Material Polietileno de alta densidad (HPDE)
N.° por paquete 1200
Envase Bulk
Cantidad 1200/Pk.
Boca Estrecha
Forma Forma redonda
Altura (métrico) 67 mm
Diámetro (métrico) 33 mm
Tipo de tapón Tapón de rosca