Learn More
Azlon Frascos redondos de cuello estrecho de HDPE
Click to view available options
Capacidad (métrico):
30 ml
30 mL
60 ml
100 ml
100 mL
125 ml
125 mL
150 ml
250 ml
500 ml
500 mL
1000 ml
1000 mL
2000 ml
2000 mL
N.° por paquete:
10/paq.
110
1200
30
350
420
5/paq.
60
800
Tamaño de la unidad:
10 PCS
cada uno
paquete de 10
paquete de 5
Descripción
Almacene una gran variedad de líquidos con estos frascos de plástico resistente.Los frascos redondos de cuello estrecho de HDPE AzlonTM ofrecen una buena resistencia química general y son aptos para aplicaciones de contacto con alimentos de acuerdo con las normativas de la UE y de EE. UU.
- Frascos de HDPE translúcidos y rígidos con tapones de rosca de polipropileno
- Ligeros pero muy resistentes durante el uso
- El certificado de lote está disponible online para su descarga
- Los embalajes a granel contienen un numero idéntico de frascos y tapones, envasados por separado
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad (métrico) | 100 ml |
| Color | Translúcido |
| Diámetro interior del cuello (métrico) | 18 mm |
| Material | Polietileno de alta densidad (HPDE) |
| N.° por paquete | 10/paq. |
| Color del tapón | Translúcido |
| Closure Included | Sí |
| Boca | Estrecha |
| Forma | Forma redonda |
| Altura (métrico) | 89 mm |
| Mostrar más |