Learn More
Cuchara dosificadora de HDPE Azlon™
Código de producto. 12094618
Change view
Click to view available options
Longitud (métrico):
250 mm
350 mm
405 mm
Capacidad (métrico):
150 mL
750 ml
1250 mL
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 5
Código de producto. Longitud (métrico) Capacidad (métrico) unitSize
12094618 350 mm 750 ml paquete de 5
11367784 405 mm 1250 mL cada uno
11343724 250 mm 150 mL paquete de 5
3 options
Código de producto. 12094618
Marca: Azlon SWL033
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Cuchara de polietileno resistente aunque ligera. La cuchara de medición de HDPE Azlon™ es resistente a sustancias químicas y adecuada para el contacto con alimentos.
  • Cucharas robustas de polietileno rígido natural
  • Ligeras, con buena resistencia química
  • Apto para alimentos
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Cuchara medidora
Material HDPE
Capacidad (métrico) 750 ml
Longitud (métrico) 350 mm