Learn More
Frascos de HDPE Azlon™
Description
- Translucent HDPE bottles with linerless cap
- Heavy duty and durable in use
- Practical square design for economic use of space
- Good chemical resistance
Specifications
Specifications
| Capacidad (métrico) | 100 ml |
| Material | Polietileno de alta densidad (HPDE) |
| ID de cuello (métrico) | 21mm |
| Cantidad | 10/Pk. |
| Anchura (métrico) | 45mm |
| Forma | Cuadrada |
| Altura (métrico) | 104 mm |
| Tipo de producto | Bottle |