Learn More
Frasco aspirador de cuello estrecho, Azlon™ HDPE
Click to view available options
:
Capacidad: 25 l; cuello estrecho
Beschreibung
For Use With: For bench top dispensing of common laboratory liquids/distilled water etc.
- Graduaciones elevadas y color translúcido
- Llaves de paso de funcionamiento suave a prueba de fugas
- La resistente asa de transporte facilita el transporte
- Tapón roscado para un almacenamiento seguro
- Cumple con las directrices de la FDA estadounidense para el contacto con alimentos
Spezifikation
Spezifikation
| Capacidad (imperial) | 6,6 gal |
| Capacidad (métrico) | 25 L |
| Diámetro interior del cuello (métrico) | 80 mm |
| Para utilizar con (aplicación) | Para la dispensación de sobremesa de líquidos de laboratorio comunes, agua destilada, etc. |
| Altura con tapón (métrico) | 580 mm |
| Incluye | Tapón |
| Material | Polietileno de alta densidad (HPDE) |
| Estilo de cuello | Estrecha |
| Tipo de producto | Frasco de aspiración |
| Forma | Cilíndrico |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur