Learn More
Azlon™ Tubo de suministro de gas Azlon™
Código de producto. 12693012
Change view
Click to view available options
Longitud global (métrico):
205 mm
290 mm
335 mm
475 mm
Tipo de producto:
Tubo de suministro de gas
Tubo de suministro de gas con parte superior de tapón
Tubo de suministro de gas de doble pliegue
Vía lateral
Tamaño de la unidad:
paquete de 5
Código de producto. Longitud global (métrico) Tipo de producto unitSize
12693012 475 mm Tubo de suministro de gas de doble pliegue paquete de 5
12673012 290 mm Tubo de suministro de gas con parte superior de tapón paquete de 5
12683012 335 mm Vía lateral paquete de 5
12663012 205 mm Tubo de suministro de gas paquete de 5
4 options
Código de producto. 12693012
Marca: Azlon™ DT005
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Construcción de polipropileno. El tubo de suministro de gas Azlon™ es el sustituto ideal para las alternativas de vidrio frágil.
  • Tubos de suministro de polipropileno rígido predoblados
  • Irrompibles con uso normal
  • Adecuados para muchos tipos de experimentos de recogida de gases en colegios y universidades
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción Doble pliegue
Diámetro interior (métrico) 4 mm
Material Polipropileno
Diámetro exterior (imperial) 6 mm
Longitud global (métrico) 475 mm
Para utilizar con (aplicación) Muchos tipos de experimentos de recogida de gases en colegios y universidades
Max. Operating Temperature (Metric) de 135 °C
Tipo de producto Tubo de suministro de gas de doble pliegue