Learn More
Azlon™ Cubo de eliminación para vidrio
Código de producto. p-8376019
Change view
Click to view available options
Altura (métrico):
26,5 cm
70 cm
Anchura (métrico):
23 cm
30 cm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Altura (métrico) Anchura (métrico) unitSize
12050133 70 cm 30 cm cada uno
12060133 26,5 cm 23 cm cada uno
2 missing translation for 'options'
Código de producto. 12050133
Marca: Azlon™ DBG001P
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Para la eliminación segura de cristales rotos
Para la eliminación segura de cristales rotos
  • Cajas rígidas de autoensamblaje para la eliminación segura de cristales rotos.
  • Contienen el vidrio de forma segura gracias a un revestimiento de LDPE resistente a pinchazos y a prueba de fugas.
  • La tapa tiene una solapa de residuos integrada para un uso fácil y tiene una función de sellado para cuando la caja está llena.
  • Las cajas tienen instrucciones de uso impresas de manera clara.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad (métrico) 60 L
Color Translúcido
Altura (métrico) 70 cm
Longitud (métrico) 30 cm
Forma Rectangulares
Anchura (métrico) 30 cm
Para utilizar con (aplicación) Para la eliminación segura de cristales rotos
Tipo de montaje Independiente
Tipo de producto Cubo de eliminación