Learn More
Barra agitadora cilíndrica Azlon™
Código de producto. 10379554
Click to view available options
Longitud (métrico):
6 mm
8 mm
12 mm
13 mm
15 mm
20 mm
25 mm
30 mm
35 mm
40 mm
45 mm
50 mm
60 mm
70 mm
80mm
Diámetro (métrico):
3 mm
4,5mm
6 mm
8 mm
9 mm
9,5mm
9.5 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 2
Código de producto. 10379554
Marca: Azlon SWN664
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Disponibles en diversas longitudes. La barra de agitación cilíndrica Azlon™ es adecuada para una amplia gama de recipientes de fondo plano.
Disponibles en diversas longitudes. La barra de agitación cilíndrica Azlon™ es adecuada para una amplia gama de recipientes de fondo plano.
  • Diseño liso con extremos redondeados
  • Adecuado para una amplia gama de recipientes de fondo plano
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Esterilizables en autoclave
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 1.18 Lin.
Longitud (imperial) 1,18 in
Recubrimiento PTFE
Diámetro (métrico) 6 mm
Longitud (métrico) 30 mm
Material Imán
Cantidad Paquete de 2
Forma Cilíndrico
Tipo Barra agitadora