Learn More
Frasco Azlon™ de cuello ancho 125 ml 32 mm de HDPE envasado a granel
Código de producto. 15347027
Click to view available options
Capacidad (métrico):
125 mL
Tamaño de la unidad:
paquete de 350
Código de producto. 15347027
Marca: Azlon BLH0125BULK
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Frascos de HDPE adecuados para aplicaciones alimentarias
Este producto es apto para aplicaciones de contacto con alimentos de acuerdo con las normativas de la UE y EE. UU.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad (métrico) 125 mL
Material Polietileno de alta densidad (HPDE)