Learn More
Bureta de clase B de cavidad única acrílica Azlon™
Click to view available options
Capacidad (métrico):
25 ml
50 ml
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
Adecuada para su uso con la mano izquierda o derecha. La bureta de clase B de cavidad única acrílica Azlon™ es ideal para laboratorios de enseñanza, especialmente en aquellos en los que se producen roturas con frecuencia.
- Construcción acrílica para mayor fuerza y transparencia
- Las graduaciones se imprimen en negro según la precisión de ISO 385 clase B
- Adecuado para su uso en laboratorios educativos, especialmente en los que a menudo se producen roturas
- No se ve afectada por la mayoría de las soluciones acuosas diluidas, aunque no es adecuada para su uso con disolventes orgánicos
- Cuando se gira la llave de paso 90°, se puede usar con la mano derecha o la izquierda
- Las llaves de paso se pueden retirar para facilitar la limpieza
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad (métrico) | 25 ml |
| Material | Acrílico |
| Graduaciones | 0.1 ml |
| Para utilizar con (aplicación) | Uso para zurdos y diestros |
| Incluye | Llaves de paso de PMP/polietileno |
| Material de la llave de paso | PMP, PTFE |
| Tolerancia | ±0.1 ml |
| Tipo | Bureta |
| Class | Clase B |