Learn More
Bureta de clase B de cavidad única acrílica Azlon™
Código de producto. 12044637
Click to view available options
Capacidad (métrico):
25 ml
50 ml
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 12044637
Marca: Azlon BDH112T
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Adecuada para su uso con la mano izquierda o derecha. La bureta de clase B de cavidad única acrílica Azlon™ es ideal para laboratorios de enseñanza, especialmente en aquellos en los que se producen roturas con frecuencia.
Adecuada para su uso con la mano izquierda o derecha. La bureta de clase B de cavidad única acrílica Azlon™ es ideal para laboratorios de enseñanza, especialmente en aquellos en los que se producen roturas con frecuencia.
  • Construcción acrílica para mayor fuerza y transparencia
  • Las graduaciones se imprimen en negro según la precisión de ISO 385 clase B
  • Adecuado para su uso en laboratorios educativos, especialmente en los que a menudo se producen roturas
  • No se ve afectada por la mayoría de las soluciones acuosas diluidas, aunque no es adecuada para su uso con disolventes orgánicos
  • Cuando se gira la llave de paso 90°, se puede usar con la mano derecha o la izquierda
  • Las llaves de paso se pueden retirar para facilitar la limpieza
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad (métrico) 25 ml
Material Acrílico
Graduaciones 0.1 ml
Para utilizar con (aplicación) Uso para zurdos y diestros
Incluye Llaves de paso de PMP/polietileno
Material de la llave de paso PMP, PTFE
Tolerancia ±0.1 ml
Tipo Bureta
Class Clase B