Learn More
Frasco de lavado de polipropileno Azlon™
Descripción
Manufactured from polypropylene for superior chemical and thermal resistance; imprinted with Autoclavable. Azlon™ Polypropylene Wash Bottles are fitted with a one-piece polypropylene closure.
- Frascos de lavado cuadrados de hombro
- Esterilizable en autoclave hasta + 121 °C
- los tapones mantienen su forma al utilizarlos
- Punta con apertura que emite un chorro para un control preciso
- Frascos translúcidos sin impresión
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad (métrico) | 500 ml |
| Color | Translúcido |
| Material | Polipropileno |
| Cantidad | 5/paq. |
| Color del tapón | Blanco |
| Boca | Ancha |
| Chemical Label | Sin marcar |
| Material del cierre | Polipropileno |
| Tipo de tapón | Tapón sin ventilación |
| Esterilizables en autoclave | Esterilizables en autoclave |