missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Azilsartan, MedChemExpress

Código de producto. 16456596
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
50 miligramos
Código de producto. Cantidad unitSize
16456596 100 mg 100 miligramos
16492377 50 mg 50 miligramos
16416258 10 mg 10 miligramos
3 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16456596

Marca: Medchem Express HY14914

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

MedChemExpress Azilsartan(TAK-536) is a specific and potent angiotensin II type 1 receptor antagonist with IC50 of 2.6 nM.

Azilsartan(TAK-536) is a specific and potent angiotensin II type 1 receptor antagonist with IC50 of 2.6 nM.

Especificaciones

Nombre del producto químico o material Azilsartan
CAS 147403-03-0
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C25H20N4O5
Cantidad 100 mg
Sinónimo TAK-536
Información de solubilidad DMSO : 25 mg/mL (54.77 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(C1=C2C(N=C(OCC)N2CC3=CC=C(C4=CC=CC=C4C(N5)=NOC5=O)C=C3)=CC=C1)O
Peso molecular (g/mol) 456.45
Formula Weight (peso de la fórmula) 456.45
Porcentaje de pureza 99.09%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation
Mostrar más Mostrar menos

Research purposes only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.