Learn More
Azidotri-n-butiltina(IV), 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-7037066
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
15421948 1 g 1 g
15431948 5 g 5 g
15441948 25 g 25 g
3 options
Código de producto. 15421948
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar H55634.03
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
CAS: 17846-68-3 | C12H27N3Sn | 332.079 g/mol
Azidotri-n-butyltin(IV) is widely utilized as a reagent in the synthesis of tetrazolylbenzene compounds. It is employed in pharmaceutical research and involves synthesis of tetrazole derivatives, which is used to create angiotensin II receptor antagonists.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El azidotri-n-butiltin(IV) se utiliza ampliamente como reactivo en la síntesis de compuestos del tetrazolilbenceno. Se emplea en la investigación farmacéutica y participa en la síntesis de los derivados del tetrazol, que se utiliza para crear antagonistas del receptor de la angiotensina II.
Solubilidad
Miscible con tolueno, hexano, acetonitrilo y tetrahidrofurano.
Notas
Usar en una campana extractora. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Incompatible con agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 17846-68-3
Fórmula molecular C12H27N3Sn
Peso molecular (g/mol) 332.079
Número MDL MFCD00216557
Clave InChI JKVRTUCVPZTEQZ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo tributyltin azide, azidotributyltin iv, azidotributyltin, azidotributyl tin, tri-n-butylazidotin, azido tributyl stannane, azido tributyltin, tri-butyltin azide, tributyl tin azide, tributylstannylazide
PubChem CID 4984872
Nombre IUPAC azido(tributil)estannano
SMILES CCCC[Sn](CCCC)(CCCC)N=[N+]=[N-]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Azidotri-n-butyltin(IV)
Densidad 1.212
Temperatura de inflamación 113°C (235°F)
Fórmula lineal [CH3(CH2)3]3SnN3
Cantidad 1 g
Número UN UN2788
Información de solubilidad Miscible with toluene,hexane,acetonitrile and tetrahydrofuran.
Formula Weight (peso de la fórmula) 332.06
Porcentaje de pureza 95%