missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Conjugado de azido-PEG11-biotina, Thermo Scientific™

Código de producto. p-7043030
Change view
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
Product Code. Cantidad unitSize
15416759 25 mg 25 miligramos
15426759 100 mg 100 miligramos
2 options
This item is not returnable. View return policy

Product Code. 15416759

Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar J65147.MB

Solicitar formato a granel o personalizado

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
View alternative products

This item is not returnable. View return policy

Un conjugado de azida-biotina con espaciador largo de PEG

Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.

Aplicaciones
un conjugado de azida-biotina con un espaciador largo de PEG, reactivo de biotinilación para el etiquetado de moléculas o biomoléculas que contienen alquinos. El grupo de azida reacciona con los alquinos para formar un enlace estable con triazol, lo que facilita la introducción de biotina en su sistema de interés modificado por alquinos.

Solubilidad
Soluble en DMSO, DMF y agua.

Notas
Almacenar alejado de agentes oxidantes fuertes. Mantener el recipiente herméticamente cerrado. Almacenar en un lugar fresco y seco y en recipientes bien sellados.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemical Identifiers

Fórmula molecular C34H64N6O13S
Número MDL MFCD21363313
Sinónimo 35-[(R)-(+)-Biotinylamino]-1-azido-3,6,9,12,15,18,21,24,27,30,33-undecaoxapentatriacontane

Specifications

Nombre del producto químico o material Azido-PEG11-biotin conjugate
Color Blanco a gris
Cantidad 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 796.96
Forma física Sólido
Product Title
Select an issue

By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.