Learn More
Conjugado de azido-PEG11-biotina, Thermo Scientific™
Código de producto. 15416759
Change view
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15416759 25 mg 25 miligramos
15426759 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15416759 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor J65147.MB
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Un conjugado de azida-biotina con espaciador largo de PEG
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
Aplicaciones
un conjugado de azida-biotina con un espaciador largo de PEG, reactivo de biotinilación para el etiquetado de moléculas o biomoléculas que contienen alquinos. El grupo de azida reacciona con los alquinos para formar un enlace estable con triazol, lo que facilita la introducción de biotina en su sistema de interés modificado por alquinos.
Solubilidad
Soluble en DMSO, DMF y agua.
Notas
Almacenar alejado de agentes oxidantes fuertes. Mantener el recipiente herméticamente cerrado. Almacenar en un lugar fresco y seco y en recipientes bien sellados.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Fórmula molecular C34H64N6O13S
Número MDL MFCD21363313
Sinónimo 35-[(R)-(+)-Biotinylamino]-1-azido-3,6,9,12,15,18,21,24,27,30,33-undecaoxapentatriacontane
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Azido-PEG11-biotin conjugate
Color Blanco a gris
Cantidad 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 796.96
Forma física Sólido