Learn More
Ácido azetidina-3-carboxílico, + 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Descripción
Azetidine-3-carboxylic acid derivatives has potential biological and foldameric applications. Azetidine-3-carboxylic acid, a fairly strained molecule provides oxadiazoles in good yields. Azetidine-3-carboxylic acid is used as a chemical hybridising agent
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Los derivados del ácido azetidina-3-carboxílico tienen posibles aplicaciones biológicas y de los plegómeros. El ácido azetidina-3-carboxílico es una molécula bastante tensa que proporciona oxadiazoles en buenas producciones. El ácido azetidina-3-carboxílico se utiliza como agente hibridante químico.
Solubilidad
Soluble en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacenar lejos de los agentes oxidantes fuertes.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Azetidine-3-carboxylic acid |
| Punto de fusión | ∽250°C (decomposition) |
| Cantidad | 250 mg |
| Información de solubilidad | Soluble in water. |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 101.11 |
| Porcentaje de pureza | ≥98% |